Merck
913804
Sigma-Aldrich
Tin(II) iodide
AnhydroBeads, 99.99% trace metals basis, (Perovskite grade)
Synonim(y):
Stannous iodide, Tin diiodide
About This Item
Wzór liniowy:
SnI2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
372.52
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
klasa czystości
for synthesis
synthesis grade
Poziom jakości
linia produktu
AnhydroBeads
Próba
99.99% trace metals basis
Formularz
powder
wielkość cząstki
-10 mesh
bp
714 °C (lit.)
mp
320 °C (lit.)
gęstość
5.28 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
I[SnH2]I
InChI
1S/2HI.Sn/h2*1H;/q;;+2/p-2
Klucz InChI
JTDNNCYXCFHBGG-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Jodek cyny znajduje zastosowanie w syntezie materiałów fotowoltaicznych opartych na perowskitach. Nasz perowskit SnI2 można łatwo rozpuścić w DMF, uzyskując 1M roztwór.
Jodek cyny(II) może służyć jako materiał wyjściowy lub prekursor perowskitowych warstw absorpcyjnych na bazie cyny w perowskitowych ogniwach słonecznych. Struktury perowskitowe na bazie jodku cyny(II) mogą być stosowane w sensybilizatorach, fotodetektorach i czujnikach ze względu na ich przestrajalne pasmo wzbronione, wysoki współczynnik absorpcji i wydajny transport nośników ładunku. Właściwości te sprawiają, że nadają się one do zastosowań w wykrywaniu i detekcji światła. Struktury perowskitowe jodku cyny(II) są obiecującymi materiałami do pozyskiwania i konwersji energii.
Opakowanie
Pakowane w ampułki
Informacje prawne
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Cardio-vascular system,hematopoietic system, Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Semiconducting tin and lead iodide perovskites with organic cations: phase transitions, high mobilities, and near-infrared photoluminescent properties
Stoumpos C C, et al.
Inorganic Chemistry, 52(15), 9019-9038 (2013)
Produkty
Dr Perini i profesor Correa-Baena omawiają najnowsze badania i wysiłki zmierzające do uzyskania wyższej wydajności i stabilności materiałów perowskitowych.