Kluczowe dokumenty
901435
Methylammonium bromide
≥99%, anhydrous
Synonim(y):
Bromowodorek metanaminy, bromowodorek metyloaminy
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
anhydrous
Poziom jakości
Próba
≥99%
Formularz
powder
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
kategoria ekologicznej alternatywy
, Enabling
ciąg SMILES
CN.Br
InChI
1S/CH5N.BrH/c1-2;/h2H2,1H3;1H
Klucz InChI
ISWNAMNOYHCTSB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Przestroga
- Extremely hygroscopic.
- Handle in glove box.
- Handle and store under nitrogen atmosphere.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.
Dr. Perini and Professor Correa-Baena discuss the latest research and effort to obtain higher performance and stability of perovskite materials.
Dr Perini i profesor Correa-Baena omawiają najnowsze badania i wysiłki zmierzające do uzyskania wyższej wydajności i stabilności materiałów perowskitowych.