Merck
211168
Sigma-Aldrich
Lead(II) iodide
99%
Synonim(y):
Plumbous iodide
About This Item
Wzór liniowy:
PbI2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
461.01
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
for analytical purposes
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: lead
bp
954 °C (lit.)
mp
402 °C (lit.)
gęstość
6.16 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
I[PbH2]I
InChI
1S/2HI.Pb/h2*1H;/q;;+2/p-2
Klucz InChI
RQQRAHKHDFPBMC-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Lead (II) iodide has nonlinear optical, ferroelectric, and ferroelastic properties.It has a wide semiconducting band gap (Eg=2.3 eV) which enables low noise operation at room temperature and above. It has high X-ray and gamma ray stopping efficiency and has excellent environment stability.
Zastosowanie
Used as detector material for photocell X-ray and y-ray detection.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis, crystal structure and optical properties of quasi one dimensional lead (II) iodide
Solid State Sciences, 12, 95-98 (2010)
Optical determination of the direct bandgap energy of lead iodide crystals
Silva AF, et al
Applied Physics Letters, 69, 1930-1930 (1996)
Produkty
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.
The past several decades have seen major advancements in the synthesis of metal nanomaterials. Most recently, controlled synthesis has become versatile enough to regulate the exact number of atoms and ligands of very small metal nanoparticles, referred to as “clusters”.
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.
Dr. Perini and Professor Correa-Baena discuss the latest research and effort to obtain higher performance and stability of perovskite materials.
Zobacz wszystko
Global Trade Item Number
SKUGTIN
211168-50G4061835571369
211168-250G