Kluczowe dokumenty
203602
Lead(II) iodide
99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Diiodolead, Jodek plumbowy
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for analytical purposes
Poziom jakości
Próba
99.999% trace metals basis
Formularz
solid
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: lead
zanieczyszczenia
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
954 °C (lit.)
mp
402 °C (lit.)
gęstość
6.16 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
I[PbH2]I
InChI
1S/2HI.Pb/h2*1H;/q;;+2/p-2
Klucz InChI
RQQRAHKHDFPBMC-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Zastosowanie
- sól prekursorowa w produkcji perowskitowych ogniw słonecznych. Dodanie niewielkiego nadmiaru molowego PbI2 do roztworu prekursora może zwiększyć wydajność urządzenia poprzez poprawę ekstrakcji ładunku.
- Potencjalny materiał elektrodowy w konfiguracjach akumulatorowych ze względu na swoje właściwości elektrochemiczne. Jego zdolność do ulegania odwracalnym reakcjom czyni go kandydatem do zastosowania w akumulatorach ołowiowych.
- Kluczowy składnik w połączeniu z tlenkiem ołowiu (PbO) w celu stworzenia stabilnego i czułego półprzewodnikowego materiału do wykrywania dawki promieniowania w badaniach nieniszczących (NDT).
- Kluczowy składnik do opracowania detektorów rentgenowskich do obrazowania medycznego.
- Przygotowanie perowskitowych kropek kwantowych z jodku ołowiu cezu do produkcji wysoce stabilnych diod LED.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Since the first report of the low-cost dye-sensitized solar cell (DSSC) in 1991 by Gratzel and his coworker,1 dye-sensitized solar cells (DSSC) has been regarded as one of the most promising photovoltaic technologies because of their transparent and colorful characteristics, as well as low cost.
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.
The past several decades have seen major advancements in the synthesis of metal nanomaterials. Most recently, controlled synthesis has become versatile enough to regulate the exact number of atoms and ligands of very small metal nanoparticles, referred to as “clusters”.
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.