Merck
264970
Sigma-Aldrich
Didecylamine
95%
Synonim(y):
N,N-didecyloamina, N-decylo-1-dekanamina, N-decylodekanamina
About This Item
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)9]2NH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
297.56
Beilstein:
1763492
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
solid
bp
179-180 °C/2 mmHg (lit.)
mp
38-40 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCNCCCCCCCCCC
InChI
1S/C20H43N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h21H,3-20H2,1-2H3
Klucz InChI
GMTCPFCMAHMEMT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
David P Long et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(49), 15303-15310 (2007-11-14)
We compare the low-temperature electron transport properties of alkyl monolayers which utilize different attachment strategies to gold. Inelastic electron tunneling spectroscopy (IETS) and current-voltage analysis were performed on molecular junctions incorporating alkyl-dithiocarbamate and alkanethiolate self-assembled monolayers of similar length. Alkyl-dithiocarbamate
Dithiocarbamate-protected ruthenium nanoparticles: synthesis, spectroscopy, electrochemistry and STM studies.
Chen W, et al.
Electrochimica Acta, 53(3), 1150-1156 (2007)
Investigation into extraction of metal ion complexes with 1-phenyl-3-amino-5-pyrazolone-4-dithiocarboxylic acid.
Rudzit GP and Baltagalve IV.
Izv. Akad. Nauk, Ser. Khim, 6, 719-723 (1987)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
264970-25G4061832099194
264970-5G