Kluczowe dokumenty
8.20465
Sigma-Aldrich
Dihexylamine
for synthesis
Synonim(y):
Dihexylamine
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)5NH(CH2)5CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.35
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Numer indeksu EC:
205-588-4
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
0.05 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
Postać
liquid
temp. samozapłonu
250 °C
siła działania
42 mg/kg LD50, oral (Rat)
<160 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
granice wybuchowości
0.7-5.9 % (v/v)
pH
9.9 (25 °C, 0.3 g/L in H2O)
tw
236 °C/1013 mbar
mp
3 °C
temp. przejścia
flash point 103 °C
gęstość
0.79 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C12H27N/c1-3-5-7-9-11-13-12-10-8-6-4-2/h13H,3-12H2,1-2H3
Klucz InChI
PXSXRABJBXYMFT-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.786 - 0.787
Identity (IR): passes test
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
203.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
95 °C - closed cup