Merck
W235105
Sigma-Aldrich
Cyclohexyl butyrate
FG
Synonim(y):
Butanoic acid cyclohexyl ester, Butyric acid cyclohexyl ester, Cyclohexyl butanoate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2CO2C6H11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.25
Numer FEMA:
2351
Numer WE:
Nr Rady Europy:
2082
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.230
NACRES:
NA.21
agency:
meets purity specifications of JECFA
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4425 (lit.)
bp
202-203 °C/700 mmHg (lit.)
gęstość
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
apple; pineapple
ciąg SMILES
CCCC(=O)OC1CCCCC1
InChI
1S/C10H18O2/c1-2-6-10(11)12-9-7-4-3-5-8-9/h9H,2-8H2,1H3
Klucz InChI
VZHUBBUZNIULNM-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
172.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
78 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)