Kluczowe dokumenty
251003
2-Bromo-3-methylbutyric acid
97%
Synonim(y):
α-Bromoisovaleric acid, 2-Bromoisovaleric acid
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
bp
124-126 °C/20 mmHg (lit.)
mp
39-42 °C (lit.)
rozpuszczalność
alcohol: soluble(lit.)
diethyl ether: soluble(lit.)
water: very slightly soluble(lit.)
grupa funkcyjna
bromo
carboxylic acid
ciąg SMILES
CC(C)C(Br)C(O)=O
InChI
1S/C5H9BrO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,1-2H3,(H,7,8)
Klucz InChI
UEBARDWJXBGYEJ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
224.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
107 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Chromatograms
application for HPLCNasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.