G004667
HPLC Analysis of 2-Bromo-3-Methylbutyric Acid Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® R
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: CHIROBIOTIC R, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (13024AST)
mobile phase: [A] 20 mM ammonium acetate; [B] methanol; (15:85, A:B)
(alternate mobile phase of 0.1% ammonium acetate in methanol gives 3.5 and 4.3 min retention)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 5 μL
sample: 2 mg/mL in methanol
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
chemicals and industrial polymers
Informacje prawne
Analit
Standardowe
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)