Merck
462101
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-Bromo-3-methylbutyric acid
96%
Synonim(y):
(S)-2-Bromoisovaleric acid
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH(Br)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
96%
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]22/D −21°, c = 37 in benzene
bp
90-100 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp
39-44 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
carboxylic acid
ciąg SMILES
CC(C)[C@H](Br)C(O)=O
InChI
1S/C5H9BrO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
Klucz InChI
UEBARDWJXBGYEJ-BYPYZUCNSA-N
Zastosowanie
Ferroelectric liquid crystal derivatives, proline-valine pseudo dipeptides which are potent inhibitors of α-chymotrypsin, and β-turn peptidomimetics have been prepared using this bromoacid.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sierra, T. et al.
Journal of the American Chemical Society, 114, 7645-7645 (1992)
Reed, P.E. Katzenellenbogen, J.A.
The Journal of Organic Chemistry, 56, 2624-2624 (1991)
Virgilio, A.A. et al.
Tetrahedron Letters, 37, 6961-6961 (1996)
M Polhuijs et al.
Biochemical pharmacology, 44(7), 1249-1253 (1992-10-06)
Glutathione (GSH) conjugation of the separate enantiomers of five 2-bromocarboxylic acids and some of their urea derivatives by rat liver GSH transferases (GSTs) was studied. The liver cytosolic fraction conjugated all compounds, except for (R)-2-bromoisovaleric acid, with a variable degree
M Polhuijs et al.
Biochemical pharmacology, 38(22), 3957-3962 (1989-11-15)
The glutathione (GSH) conjugation of (R)-and (S)-alpha-bromoisovaleric acid (BI) in the rat in vivo, and its stereoselectivity, have been characterized. After administration of racemic [1-14C]BI two radioactive metabolites were found in bile: only one of the possible diastereomeric BI-GSH conjugates