Merck
347523
Sigma-Aldrich
4-tert-Butylcalix[4]arene
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C44H56O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
648.91
Beilstein:
2033965
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
powder
mp
≥300 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)c1cc2Cc3cc(cc(Cc4cc(cc(Cc5cc(cc(Cc(c1)c2O)c5O)C(C)(C)C)c4O)C(C)(C)C)c3O)C(C)(C)C
InChI
1S/C44H56O4/c1-41(2,3)33-17-25-13-27-19-34(42(4,5)6)21-29(38(27)46)15-31-23-36(44(10,11)12)24-32(40(31)48)16-30-22-35(43(7,8)9)20-28(39(30)47)14-26(18-33)37(25)45/h17-24,45-48H,13-16H2,1-12H3
Klucz InChI
NVKLTRSBZLYZHK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Starting material for further derivatization, including halogenation, acylation, and diazo coupling.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Piyaluk Nurerk et al.
Journal of separation science, 41(20), 3892-3901 (2018-08-12)
A calix[4]arene-functionalized graphene oxide/polydopamine-coated cellulose acetate adsorbent was fabricated for the pre-concentration of aflatoxins. The highly porous developed adsorbent does not produce the high backpressure that normally occurs in particle-packed cartridges and its large surface area helps to improve adsorption.
Gutsche, C.D.
Calixarenes (1989)
Aldrichimica Acta, 28, 3-3 (1995)
Chelation of heavy group 2 (radio)metals by p-tert-butylcalix[4]arene-1,3-crown-6 and logK determination via NMR.
David Bauer et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 199, 50-56 (2018-03-24)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
347523-25G4061833596883
347523-5G4061826761670