Kluczowe dokumenty
158399
Dibenzo-18-crown-6
98%
Synonim(y):
2,3,11,12-Dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadeca-2,11-diene, 6,7,9,10,17,18,20,21-Octahydrodibenzo[b,k][1,4,7,10,13,16]hexaoxacyclooctadecene, DB18C6
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
mp
162-164 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
ciąg SMILES
C1COc2ccccc2OCCOCCOc3ccccc3OCCO1
InChI
1S/C20H24O6/c1-2-6-18-17(5-1)23-13-9-21-11-15-25-19-7-3-4-8-20(19)26-16-12-22-10-14-24-18/h1-8H,9-16H2
Klucz InChI
YSSSPARMOAYJTE-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?