Kluczowe dokumenty
186651
18-Crown-6
99%
Synonim(y):
1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecane
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
solid
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
42-45 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
kategoria ekologicznej alternatywy
, Aligned
ciąg SMILES
O1CCOCCOCCOCCOCCOCC1
InChI
1S/C12H24O6/c1-2-14-5-6-16-9-10-18-12-11-17-8-7-15-4-3-13-1/h1-12H2
Klucz InChI
XEZNGIUYQVAUSS-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
18-Crown-6 is the simplest crown ether that can be prepared by reacting triethylene glycol with triethylene glycol dichloride in the presence of potassium hydroxide as base.
Zastosowanie
Synthesis of diaryl ethers, diaryl thioethers, and diarylamines mediated by potassium fluoride-alumina and 18-crown-6
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?