Merck
188832
Sigma-Aldrich
15-Crown-5
98%
Synonim(y):
15C5
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H20O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.26
Beilstein:
1618144
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.465 (lit.)
bp
93-96 °C/0.05 mmHg (lit.)
gęstość
1.113 g/mL at 20 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
ciąg SMILES
O1CCOCCOCCOCCOCC1
InChI
1S/C10H20O5/c1-2-12-5-6-14-9-10-15-8-7-13-4-3-11-1/h1-10H2
Klucz InChI
VFTFKUDGYRBSAL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
15-Crown-5 is a crown ether generally used as a ligand in coordination chemistry because of its strong chelating property with certain alkali cations to form complexes. Some derivatives of 15-crown-5 are used as sensors and probes in different physical-chemical processes, phase-transfer reactions, and selective capture of ions for separation and transport.
Zastosowanie
15-Crown-5 can be used:     
  • As a phase transfer catalyst for the preparation of polyphenylacetylene (PPA) by anionic polymerization of phenylacetylene with sodium amide (NaNH2).  
  • In the allylic alkylation of allyl acetates by malonates with palladium complex catalysts.
15-Crown-5 is a crown ether that is generally used as a ligand in coordination chemistry. It shows the ability to complexes with alkali metal ions.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Crown ethers for chemical analysis: A Review.
Yoshio M, et al.
Analytical Letters, 15(15), 1197-1276 (1982)
Intrinsic affinities of alkali cations for 15-crown-5 and 18-crown-6: bond dissociation energies of gas-phase M+? crown ether complexes.
More M, et al.
Journal of the American Chemical Society, 121(2), 417-423 (1999)
A PVC-based benzo-15-crown-5 membrane sensor for cadmium
Srivastava SK, et al.
Electroanalysis, 8(10), 938-940 (1996)
Mechanistic and synthetic studies in catalytic allylic alkylation with palladium complexes of 1-(2-diphenylphosphino-1-naphthyl) isoquinoline
Brown JM, et al.
Tetrahedron, 50(15), 4493-4506 (1994)
A comparative study of the structure and luminescence of mono-and dinuclear crown-ether lanthanide complexes
de Souza KMN, et al.
Journal of Luminescence, 170, 571-587 (2016)