Merck
901584
Sigma-Aldrich
15-Crown-5 solution
1 M in THF
Synonim(y):
1,4,7,10,13-Pentaoxacyclopentadecane
About This Item
Wzór liniowy:
C10H20O5
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Postać
liquid
stężenie
1 M in THF
gęstość
0.930 g/mL
temp. przechowywania
room temp
InChI
1S/C10H20O5/c1-2-12-5-6-14-9-10-15-8-7-13-4-3-11-1/h1-10H2
Klucz InChI
VFTFKUDGYRBSAL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Valuable reagent provided in tetrahydrofuran for more convenient handling.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°C)
-18.88 °C