Kluczowe dokumenty
282790
Benzo-15-crown-5
98%
Synonim(y):
2,3,5,6,8,9,11,12-Octahydro-1,4,7,10,13-benzopentaoxacyclopentadecin, 2,3-benzo-1,4,7,10,13-pentaoksacyklopentadekan, Benzo15C5, Monobenzo-15-korona-5
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
mp
78-80 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
ciąg SMILES
C1COCCOc2ccccc2OCCOCCO1
InChI
1S/C14H20O5/c1-2-4-14-13(3-1)18-11-9-16-7-5-15-6-8-17-10-12-19-14/h1-4H,5-12H2
Klucz InChI
FNEPSTUXZLEUCK-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
282790-5G | 4061833321195 |
282790-1G | |
282790-1KG |