Merck
388416
Sigma-Aldrich
2-Aminomethyl-15-crown-5
95%
Synonim(y):
1,4,7,10,13-Pentaoxacyclopentadecane-2-methanamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H23NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
249.30
Beilstein:
4671177
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.48 (lit.)
bp
115 °C/0.08 mmHg (lit.)
gęstość
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ether
ciąg SMILES
NCC1COCCOCCOCCOCCO1
InChI
1S/C11H23NO5/c12-9-11-10-16-6-5-14-2-1-13-3-4-15-7-8-17-11/h11H,1-10,12H2
Klucz InChI
AGNCFNQAIMILOU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)