Merck
382655
Sigma-Aldrich
2-Hydroxymethyl-12-crown-4
95%
Synonim(y):
(12-Crown-4)-2-methanol, 1,4,7,10-Tetraoxacyclododecan-2-methanol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H18O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.24
Beilstein:
4661968
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.480 (lit.)
tw
115 °C/0.04 mmHg (lit.)
gęstość
1.192 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
hydroxyl
ciąg SMILES
OCC1COCCOCCOCCO1
InChI
1S/C9H18O5/c10-7-9-8-13-4-3-11-1-2-12-5-6-14-9/h9-10H,1-8H2
Klucz InChI
NJIPEIQHUNDGPY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-Hydroxymethyl-12-crown-4 can be used:
  • To prepare an ester of lasalocid with crown ether to study its complex formation with monovalent cations.
  • To prepare hydrogel adsorbents for potential usage in the recovery of lithium-ions from seawater.
  • As a starting material in the synthesis of metal-free phthalocyanines and metallophthalocyanines.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 3
1 of 3
The synthesis, using microwave irradiation and characterization of novel, organosoluble metal-free and metallophthalocyanines substituted with flexible crown ether moieties
Biyikliouglu Z and Kantekin H
Dyes and Pigments, 80(1), 17-21 (2009)
Hydrogel adsorbents of poly (N-isopropylacrylamide-co-methacryloyloxymethyl-12-crown-4) for Li+ recovery prepared by droplet microfluidics
Kim YS, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5(14), 10656-10661 (2015)