Merck
388424
Sigma-Aldrich
2-Hydroxymethyl-15-crown-5
95%
Synonim(y):
1,4,7,10,13-Pentaoxacyclopentadecane-2-methanol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H22O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.29
Beilstein:
3589706
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Postać
viscous liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.479 (lit.)
tw
135 °C/1.5 mmHg (lit.)
gęstość
1.175 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
OCC1COCCOCCOCCOCCO1
InChI
1S/C11H22O6/c12-9-11-10-16-6-5-14-2-1-13-3-4-15-7-8-17-11/h11-12H,1-10H2
Klucz InChI
YHIQMMGCRYKJLB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter