Merck
388440
Sigma-Aldrich
2-Hydroxymethyl-18-crown-6
95%
Synonim(y):
1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecane-2-methanol, 18-Crown-6-methanol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H26O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
294.34
Beilstein:
4313301
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.479 (lit.)
bp
150 °C/0.5 mmHg (lit.)
gęstość
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
hydroxyl
ciąg SMILES
OCC1COCCOCCOCCOCCOCCO1
InChI
1S/C13H26O7/c14-11-13-12-19-8-7-17-4-3-15-1-2-16-5-6-18-9-10-20-13/h13-14H,1-12H2
Klucz InChI
HFRGASADQCZXHH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Stability Constants of Complexes of Crown Ether Surfactant with Several Kinds of Alkali Metal Cations: This study highlights the interaction of 2-Hydroxymethyl-18-crown-6 with different alkali metals, providing useful data for drug discovery chemists looking at ion transport mechanisms (R Kondo et al., 2023).
  • Direct in situ labeling of target drugs with a fluorophore probe to improve MALDI-MS detection sensitivity in micro-liter plasma: Relevant for material science, this paper discusses the use of 2-Hydroxymethyl-18-crown-6 in enhancing detection sensitivity through mass spectrometry, a crucial technique in material analysis (YS Li, CY Lu, 2019).
  • Design of crown ether based micelles and their anti-tumor properties by perturbing potassium ion homeostasis: This article could be particularly intriguing for drug discovery chemists as it links the design of crown ether-based micelles with potential therapeutic applications (L Pang et al., 2021).
  • Development of effective potassium acetate extractant: Discusses the use of 2-Hydroxymethyl-18-crown-6 in the design of effective ion extractants, relevant for those in academia studying ion exchange processes (M Zakrzewski et al., 2021).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)