Kluczowe dokumenty
158402
Dicyclohexano-18-crown-6
98%
Synonim(y):
2,3,11,12-Dicyclohexano-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane, 2,5,8,15,18,21-Hexaoxatricyclo[20.4.0.09.14]hexacosane, Dicyclohexyl-18-crown-6, Perhydro-dibenzo-18-crown-6
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Formularz
solid
grupa funkcyjna
ether
ciąg SMILES
C1CCC2OCCOCCOC3CCCCC3OCCOCCOC2C1
InChI
1S/C20H36O6/c1-2-6-18-17(5-1)23-13-9-21-11-15-25-19-7-3-4-8-20(19)26-16-12-22-10-14-24-18/h17-20H,1-16H2
Klucz InChI
BBGKDYHZQOSNMU-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?