Merck
38426
Supelco
γ,γ-Dimethylallyl pyrophosphate ammonium salt
analytical standard
Synonim(y):
3-Methyl-2-butenyl pyrophosphate ammonium salt, DMAPP, Prenyl pyrophosphate ammonium salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H12O7P2 · xNH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
246.09 (free acid basis)
Kod UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
Poziom jakości
klasa czystości
analytical standard
Próba
≥95.0% (TLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
clinical testing
Format
neat
ciąg SMILES
N.C\C(C)=C\COP(O)(=O)OP(O)(O)=O
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Działania biochem./fizjol.
Intermediate in terpene biosynthesis
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Komentarz do analizy
NMR-Internal Standard: KHP
Assay (quantitative NMR) ≥70.0% (calculated as free acid)
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)