Key Documents
G6025
Geranylgeranyl pyrophosphate ammonium salt
solution, ≥95% (TLC), ~1 mg/mL in methanol: NH4OH (7:3)
Synonim(y):
GGPP, all trans-3,7,11,15-Tetramethyl-2,6,10,14-hexadecatetraenyl pyrophosphate ammonium salt
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95% (TLC)
Postać
solution
opakowanie
vial of 200 μg
stężenie
~1 mg/mL in methanol: NH4OH (7:3)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\COP(O)(=O)OP(O)(O)=O
InChI
1S/C20H36O7P2/c1-17(2)9-6-10-18(3)11-7-12-19(4)13-8-14-20(5)15-16-26-29(24,25)27-28(21,22)23/h9,11,13,15H,6-8,10,12,14,16H2,1-5H3,(H,24,25)(H2,21,22,23)/b18-11+,19-13+,20-15+
Klucz InChI
OINNEUNVOZHBOX-QIRCYJPOSA-N
Zastosowanie
- in the preparation of 2.5X reaction buffer for Rab GGTase assay
- to add to the culture to further drive Hmg2 degradation
- as a substrate to carryout in vitro enzymatic assays for the characterization of the prenyltransferases
- to reverse the action of lovastatin and also used to examine the potential role of GGPP in the study to assess the effects of exposing the melanoma cell lines in the angiogenesis model as a co-culture to lovastatin in vitro
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
11 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Terpenes comprise the largest and most diverse class of secondary metabolites; approximately 55,000 compounds have been identified to date.