Kluczowe dokumenty
1.00615
Supelco
Potassium Test, photometric
photometric, 30-300 mg/L (K), Spectroquant®
About This Item
Kod UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Nazwa produktu
Test komórek potasowych, photometric, 30-300 mg/L (K), Spectroquant®
linia produktu
Spectroquant®
Poziom jakości
zastosowanie
sufficient for 25 tests
specyficzne anality
potassium
zakres pomiaru
30-300 mg/L (K)
metody
photometry: suitable
kompatybilność
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
metoda wykrywania
photometric (Kalignost®, turbidimetric)
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
Metoda: fotometryczna 30 - 300 mg/l K Spectroquant®
Spectroquant® Potassium Cell Test umożliwia dokładne ilościowe oznaczenie zawartości potasu w próbkach wodnych.
Zastosowana metoda: W roztworze alkalicznym jony potasu reagują z 1409 (tetrafenyloboran sodu) tworząc lekko rozpuszczalny osad. Powstałe zmętnienie jest mierzone w fotometrze (metoda turbidymetryczna). Testy komórkowe Spectroquant® są dostarczane z fabrycznie napełnionymi okrągłymi kuwetami 16 mm i wszystkimi wymaganymi odczynnikami do przeprowadzenia analizy zgodnie z dostarczoną instrukcją.
Wszystkie zestawy testów komórkowych i odczynników Spectroquant® są wyposażone w unikalny identyfikator Live ID (kod kreskowy 2D), który umożliwia bezproblemowe rozpoznawanie metody i zawiera istotne informacje, takie jak numer partii, data ważności i automatyczne aktualizacje kalibracji.
Informacje prawne
Kalignost is a registered trademark of Heyl Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH & Co. KG
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
143.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
62 °C
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Turbidimetric determination subsequent to extraction with CAL buffer analogous LUFA