NIST2703
Sediment for solid sampling (small sample) analytical techniques
NIST® SRM® 2703
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 5 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
environmental
Format
matrix material
Opis ogólny
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej.
Aluminium (Al), sód (Na), arsen (As), ołów (Pb), bar (Ba), rubid (Rb), kadm (Cd), antymon (Sb), cer (Ce), skand (Sc), kobalt (Co), stront (Sr), żelazo (Fe), tor (Th), Rtęć (Hg), Tytan (Ti), Potas (K), Uran (U), Lantan (La), Wanad (V), Mangan (Mn), Cynk (Zn)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Srebro (Ag), Hafn (Hf), Wapń (Ca), Samar (Sm), Cez (Cs), Wolfram (W), Miedź (Cu), Magnez (Mg), Ołów (Pb), Molibden (Mo), Selen (Se), Niob (Nb), Cyna (Sn), Neodym (Nd), Tal (Tl), Nikiel (Ni)
Zobacz certyfikat wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Aluminium (Al), sód (Na), arsen (As), ołów (Pb), bar (Ba), rubid (Rb), kadm (Cd), antymon (Sb), cer (Ce), skand (Sc), kobalt (Co), stront (Sr), żelazo (Fe), tor (Th), Rtęć (Hg), Tytan (Ti), Potas (K), Uran (U), Lantan (La), Wanad (V), Mangan (Mn), Cynk (Zn)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Srebro (Ag), Hafn (Hf), Wapń (Ca), Samar (Sm), Cez (Cs), Wolfram (W), Miedź (Cu), Magnez (Mg), Ołów (Pb), Molibden (Mo), Selen (Se), Niob (Nb), Cyna (Sn), Neodym (Nd), Tal (Tl), Nikiel (Ni)
Zobacz certyfikat wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)