Kluczowe dokumenty
BCR701
Sediment (extractable elements)
BCR®, certified reference material
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
agency
BCR®
producent / nazwa handlowa
JRC
Zastosowanie
environmental
Format
matrix material
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Osad (pierwiastki ekstrahowalne) został użyty jako standardowy materiał odniesienia do oceny skuteczności ekstrakcji arsenu metodami sekwencyjnej i pojedynczej ekstrakcji BCR z próbek osadów wodnych.
Komentarz do analizy
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
BCR701.
Informacje prawne
BCR is a registered trademark of European Commission
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Mir Md Abdus Salam et al.
International journal of phytoremediation, 21(13), 1329-1340 (2019-07-06)
In a greenhouse experiment, plant growth and copper (Cu) and zinc (Zn) uptake by four Salix cultivars grown in Cu and Zn contaminated soils collected from a mining area in Finland were tested to assess their suitability for phytoextraction. The
Arsenic fractionation in sediments of different origins using BCR sequential and single extraction methods
Baig AJ, et al.
Journal of Hazardous Materials, 167, 745-751 (2009)
Saranya Jayachandran et al.
Marine pollution bulletin, 133, 920-929 (2018-07-26)
Impact of pH variation of overlying water column on transport and transformation of Cu-sediment complexes in the bottom mangrove sediments was investigated by using different metal extraction studies. The total Cu concentration in the studied sediments varied from ~64 ± 1 to