BCR535
Freshwater harbour sediment (PAH′s)
BCR®, certified reference material
About This Item
klasa czystości
certified reference material
agency
BCR®
producent / nazwa handlowa
JRC
Zastosowanie
environmental
format
matrix material
temp. przechowywania
2-8°C
Komentarz do analizy
For more information please see:
BCR535
BCR535
Informacje prawne
BCR is a registered trademark of European Commission
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta