Kluczowe dokumenty
CRM104
Supelco
PAH - Sediment 1
certified reference material, pkg of 50 g
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 50 g
producent / nazwa handlowa
RTC CRM104-050
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Matryca
soil
pH
7.19
Zastosowanie
environmental
Format
matrix material
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Zastosowanie
PAH Sediment 1 has been used as a certified reference material for the quantification of polycyclic aromatic hydrocarbons in:
  • Soil samples using laser-based ion mobility (IM) spectrometry.
  • Complex matrices using atmospheric pressure solid analysis probe (ASAP) coupled to quadrupole-time of flight mass spectrometry (Q-TOF-MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Inne uwagi
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Analit
Opis
    Acenaphthene
    Benz[a]anthracene solution
    Benzo[b]fluoranthene
    Benzo[k]fluoranthene
    Benzo[ghi]perylene
    Benzo[a]pyrene
    Chrysene
    Dibenz[a,h]anthracene
    Fluoranthene
    Fluorene
    Anthracene
    Phenanthrene
    Acenaphthylene
    Indeno[1,2,3-cd]pyrene
    Pyrene
    Zobacz wszystko (15)
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Application of laser-based ion mobility (IM) spectrometry for the analysis of polycyclic aromatic compounds (PAC) and petroleum products in soils
Illenseer C, et al.
Journal of Environmental Monitoring, 5(5), 780-785 (2003)
Atmospheric pressure solid analysis probe coupled to quadrupole-time of flight mass spectrometry as a tool for screening and semi-quantitative approach of polycyclic aromatic hydrocarbons, nitro-polycyclic aromatic hydrocarbons and oxo-polycyclic aromatic hydrocarbons in complex matrices
Carrizo D, et al.
Talanta, 131, 175-184 (2015)
Mary-Claire Buell et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 270, 116058-116058 (2020-12-07)
As a result of historical industrial activity, the sediments in the inner harbor of Owen Sound Bay in the northeastern part of Lake Huron in Ontario, Canada are contaminated with organic compounds. The present study showed that the concentrations of