Kluczowe dokumenty
BCR646
Freshwater sediment (butyltins)
BCR®, certified reference material
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
agency
BCR®
producent / nazwa handlowa
JRC
Zastosowanie
environmental
Format
matrix material
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
Komentarz do analizy
For more information please see:
BCR646
Informacje prawne
BCR is a registered trademark of European Commission
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)