Kluczowe dokumenty
BCR462
Coastal sediment (butyltins)
BCR®, certified reference material
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
agency
BCR®
producent / nazwa handlowa
JRC
Zastosowanie
environmental
Format
neat
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
Opakowanie
Glass bottle containing ~25 g of powder
Komentarz do analizy
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
BCR462.
Informacje prawne
BCR is a registered trademark of European Commission
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)