BCR684
River sediment (bioavailable phosphorus)
BCR®, certified reference material
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
agency
BCR®
producent / nazwa handlowa
JRC
Zastosowanie
environmental
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
Komentarz do analizy
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
BCR684.
BCR684.
Informacje prawne
BCR is a registered trademark of European Commission
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)