MAB5270
Anti-Choline Acetyltransferase Antibody, clone 1.B3.9B3
clone 1.B3.9B3, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
ChAT
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1.B3.9B3, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, rat, pig
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CHAT(1103)
pig ... Chat(396896)
rat ... Chat(290567)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
ELISA
Immunohistochemistry: 10-20 μg/mL in paraffin embedded sections {See Ratcliffe et al. 1998}
Optimal working dilutions and protocols must be determined by end user.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Brain tissue