MABN153
Anti-HuC/HuD Antibody, clone 15A7.1
clone 15A7.1, from mouse
Synonim(y):
ELAV-like protein 3, Hu-antigen C, HuC, Paraneoplastic cerebellar degeneration-associated antigen, Paraneoplastic limbic encephalitis antigen 21, ELAV-like protein 4, Hu-antigen D, HuD, Paraneoplastic encephalomyelitis antigen HuD
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
15A7.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ELAVL4(1996)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Developmental Signaling
Jakość
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected HuC/HuD in 200 µg of human brain tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Human brain tissue lysate
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1