Kluczowe dokumenty
I0783
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ILK antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone 65.1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Integrin-linked protein kinase
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.44
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
65.1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~59 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, bovine, monkey, mouse, canine
stężenie
~2 mg/mL
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-2.0 μg/mL using whole cell extract of Chinese hamster ovary cell line (CHO cells)
izotyp
IgG2b
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ILK(3611)
mouse ... Ilk(16202)
rat ... Ilk(170922)
Opis ogólny
Monoklonalny anty-ILK (mysi izotyp IgG2b) pochodzi z hybrydomy 65.1 wytworzonej przez fuzję mysich komórek szpiczaka (P3X63-Ag8.653) i splenocytów myszy BALB/c immunizowanych oczyszczonym mysim białkiem rekombinowanym ILK. Kinaza związana z integryną (ILK) jest wszechobecnie wyrażaną kinazą serynowo-treoninową o masie 50-59 kDa, która ma trzy strukturalnie dobrze zachowane domeny. Domena C-końcowa zawiera miejsce katalityczne kinazy, a także miejsce wiązania domeny cytoplazmatycznej integryny β1. Domena N-końcowa zawiera cztery powtórzenia ankyryny (ANK).
Immunogen
purified mouse ILK recombinant protein.
Zastosowanie
Monoklonalne przeciwciało anty-ILK produkowane u myszy zostało użyte w:
  • immunobarwieniu
  • immunoprecypitacji
  • immunocytochemii
  • immunohistochemii
  • western blotting
Działania biochem./fizjol.
Kinaza związana z integryną (ILK) jest kinazą serynowo-treoninową, która oddziałuje z PINCH i parvin w celu modulowania adhezji komórek, wzrostu, różnicowania, migracji i inwazji. Kinaza ta wiąże się z domenami integryny β1, β2 i β3, regulując sygnalizację integryny. ILK działa jako receptor-proksymalny efektor dla transdukcji sygnału zależnej od integryny i czynnika wzrostu. ILK jest związana z progresją cyklu komórkowego i transformacją onkogenną. Aktywność kinazowa ILK jest niska w nieaktywowanych komórkach; jej aktywność jest stymulowana przez interakcje między komórką a macierzą zewnątrzkomórkową (ECM) oraz przez niektóre czynniki wzrostu. W negatywnej regulacji ILK pośredniczą dwie fosfatazy: homolog fosfatazy i tensyny (PTEN), lipidowa fosfataza supresorowa nowotworu oraz ILKAP (ILK associated serine/threonine phosphatase), białkowa fosfataza 2C (PP2C). W komórkach nowotworowych, które nie wykazują ekspresji białka PTEN, ILK jest konstytutywnie aktywna.
Postać fizyczna
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Promoter characterization and genomic organization of the gene encoding integrin-linked kinase 1
Melchior C, et al.
Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Gene Structure and Expression, 1575(1-3), 117-122 (2002)
Requirement for integrin-linked kinase in neural crest migration and differentiation and outflow tract morphogenesis
Dai X, et al.
BMC Biology, 11(1), 107-107 (2013)
Integrin-linked kinase (ILK) and its interactors: a new paradigm for the coupling of extracellular matrix to actin cytoskeleton and signaling complexes
Wu C and Dedhar S
The Journal of Cell Biology, 155(4), 505-510 (2001)
Pinch1 is required for normal development of cranial and cardiac neural crest-derived structures
Liang X, et al.
Circulation Research, 100(4), 527-535 (2007)
Kindlin-2 controls TGF-beta signalling and Sox9 expression to regulate chondrogenesis
Wu C, et al.
Nature Communications, 6(1), 7531-7531 (2015)