E2642
897 kulek magnetycznych
For purification of biotinylated macromolecules and complexes
About This Item
Kod UNSPSC:
41106510
NACRES:
NA.56
Polecane produkty
białko sprzężone
magnetic beads
Poziom jakości
opis
for use with mammalian cell and tissue extracts, Non-freezing solution
Formularz
liquid
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Kulki magnetyczne ExtrAvidin.
Informacje prawne
ExtrAvidin is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)