Chromatografia oczyszczania białek
Od dziesięcioleci chromatografia cieczowa jest potężnym narzędziem do izolowania białek, peptydów i innych cząsteczek ze złożonych mieszanin. Białko A, białko G i białko L wiążą IgG z różnych gatunków; żywice usieciowane z tymi białkami są używane do oczyszczania przeciwciał monoklonalnych lub poliklonalnych. Żywice powinowactwa dla znaczników fuzyjnych dodawanych do białek rekombinowanych umożliwiają oczyszczanie za pomocą chromatografii powinowactwa. Aby wesprzeć badania nad białkami, oferujemy szeroką gamę narzędzi do chromatografii białek do oczyszczania przeciwciał i oczyszczania metodą powinowactwa, w tym system FLAG® do wykrywania i oczyszczania rekombinowanych białek fuzyjnych.
Żywice i bufory do oczyszczania metodą powinowactwa białek znakowanych His, GST, FLAG®, S-tag™, Strep-Tag II i T7 w warunkach natywnych lub denaturujących przy użyciu technik oczyszczania wsadowego lub kolumnowego.
Żywice do oczyszczania przeciwciał i wstępnie zapakowane kolumny do zastosowań w skali laboratoryjnej, procesowej i przemysłowej.
Żywice streptawidynowe i awidynowe oraz wstępnie zapakowane kolumny do oczyszczania biotynylowanych białek i przeciwciał na małą i dużą skalę.
Wektory ekspresyjne, żywice powinowactwa i przeciwciała do ekspresji, oczyszczania i wykrywania białek fuzyjnych znakowanych FLAG®.