AB1076
Anti-phospho-ILK (Ser246) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
integrin-linked kinase, 59 kDa serine/threonine-protein kinase
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
ox (based on 100% sequence homology)
metody
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer246)
informacje o genach
human ... ILK(3611)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Cell Structure
Cytoskeletal Signaling
Jakość
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected ILK in 10 µg of HeLa cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
HeLa cell lysate
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1