Kluczowe dokumenty
NIST25D
Manganese ore
NIST® SRM® 25d
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 60 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
matrix material
Opis ogólny
Ten standardowy materiał odniesienia (SRM) jest przeznaczony przede wszystkim do stosowania w walidacji chemicznych i instrumentalnych metod analizy. Jednostka SRM 25d składa się z butelki zawierającej około 60 g proszku o wielkości cząstek mniejszej niż 74 μm (sito nr 200). Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z COA i SDS.
SRM 25D_cert
SRM 25D_SDS
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej.
Mangan (Mn), pięciotlenek fosforu (P2O5), dwutlenek krzemu (SiO2)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Tlenek glinu (Al2O3), Tlenek żelaza (Fe2O3), Tlenek potasu (K2O), Dwutlenek tytanu (TiO2), Dostępny tlen (O), Bar (Ba), Tlenek wapnia (CaO), Wilgotność
Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Inhalation
Organy docelowe
Brain
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)