NIST1954
Organic contaminants in fortified human milk
NIST® SRM® 1954
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 5 x 5 mL
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
food and beverages
Format
matrix material
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Ten standardowy materiał referencyjny (SRM) jest przeznaczony do stosowania w ocenie metod analitycznych oznaczania wybranych kongenerów polichlorowanych bifenyli (PCB), chlorowanych pestycydów i kongenerów polibromowanego eteru fenylowego (PBDE) w mleku ludzkim i podobnych matrycach. Jednostka SRM 1954 składa się z pięciu butelek po około 5 ml wzbogaconego mleka ludzkiego. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z COA i SDS.
SRM 1954_cert
SRM 1954_SDS
SRM 1954_cert
SRM 1954_SDS
Cechy i korzyści
- Podano certyfikowane wartości stężeń dla wybranych kongenerów PCB, chlorowanych pestycydów, kongenerów PBDE i kongenerów polibromowanego bifenylu.
- Podano referencyjne wartości stężeń dla dodatkowych kongenerów PCB, chlorowanych pestycydów, pierwiastków, kongenerów PBDE, PCDD i PCDF.
- Podano wartość stężenia informacyjnego dla mieszaniny PCB Aroclor 1260.
- Wraz z konserwacją i wygaśnięciem certyfikatu SRM oraz instrukcjami dotyczącymi przechowywania i użytkowania.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)