ERMBB422
Fish muscle (trace elements)
ERM®, certified reference material
About This Item
Kod UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
agency
ERM®
producent / nazwa handlowa
JRC
Matryca
fish
Format
matrix material
Opis ogólny
Certyfikowane dla ułamków masowych As, Cd, Cu, Fe, Hg, I, Mn, Se, Zn
Komentarz do analizy
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
ERMBB422.
ERMBB422.
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej. Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie
Pierwiastki śladowe: Arsen (As), Kadm (Cd), Miedź (Cu), Żelazo (Fe), Rtęć (Hg), Jod (I), Mangan (Mn), Selen (Se), Cynk (Zn)
Grupa matryc: Ryby i owoce morza
Pierwiastki śladowe: Arsen (As), Kadm (Cd), Miedź (Cu), Żelazo (Fe), Rtęć (Hg), Jod (I), Mangan (Mn), Selen (Se), Cynk (Zn)
Grupa matryc: Ryby i owoce morza
Informacje prawne
ERM is a registered trademark of European Commission
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)