Kluczowe dokumenty
BCR627
Tuna fish tissue (As species)
BCR®, certified reference material
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
agency
BCR®
producent / nazwa handlowa
JRC
Zastosowanie
food and beverages
Format
matrix material
temp. przechowywania
2-8°C
Komentarz do analizy
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
BCR627.
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej. Wartości i szczegółowe informacje można znaleźć w certyfikacie
Pierwiastki śladowe, metaloorganiczne: Arsenobetaina, Kwas dimetyloarsynowy, Arsen całkowity
Grupa matryc: Ryby i owoce morza
Informacje prawne
BCR is a registered trademark of European Commission
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
USP
USP
1270424
Fish oil