Kluczowe dokumenty
ERMCE278K
Mussel tissue (elements)
ERM®, certified reference material
Synonim(y):
Pierwiastki śladowe w tkankach małży
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
agency
ERM®
producent / nazwa handlowa
JRC
Matryca
mussel
Zastosowanie
food and beverages
Format
matrix material
Opis ogólny
Certyfikowane dla ułamków masowych As, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Rb, Se, Sr, Zn
Komentarz do analizy
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
ERMCE278K.
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej. Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie
Pierwiastki śladowe: Arsen (As), kadm (Cd), wapń (Ca), chlorek, chrom (Cr), kobalt (Co), miedź (Cu), żelazo (Fe), ołów (Pb), magnez (Mg), mangan (Mn), rtęć (Hg), nikiel (Ni), potas (K), rubid (Rb), selen (Se), srebro (Ag), sód (Na), stront (Sr), cynk (Zn)
Grupa matryc: Ryby i owoce morza
Informacje prawne
ERM is a registered trademark of European Commission
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2