ERMCE102
Tkanki ryb (PBDE w tkankach ryb)
ERM®, certified reference material
About This Item
Kod UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
agency
ERM®
producent / nazwa handlowa
JRC
Zastosowanie
food and beverages
temp. przechowywania
2-8°C
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej. Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie
Zanieczyszczenia organiczne:
BDE-47 (eter 2,2′,4,4′-tetrabromodifenylu)
BDE-49 (eter 2,2′,4,5′-tetrabromodifenylu)
BDE-99 (eter 2,2′,4,4′,5-pentabromodifenylu)
BDE-100 (eter 2,2′,4,4′,6-pentabromodifenyloeter)
BDE-153 (2,2′,4,4′,5,5′-heksabromodifenyloeter)
BDE-154 (2,2′,4,4′,5,6′-heksabromodifenyloeter)
Wartości orientacyjne:
BDE-28 (eter 2,4,4′-tribromodifenylu)
BDE-183 (eter 2,2′,3,4,4′,5′,6-heptabromodifenylu)
Grupa matryc: Ryby i owoce morza
Zanieczyszczenia organiczne:
BDE-47 (eter 2,2′,4,4′-tetrabromodifenylu)
BDE-49 (eter 2,2′,4,5′-tetrabromodifenylu)
BDE-99 (eter 2,2′,4,4′,5-pentabromodifenylu)
BDE-100 (eter 2,2′,4,4′,6-pentabromodifenyloeter)
BDE-153 (2,2′,4,4′,5,5′-heksabromodifenyloeter)
BDE-154 (2,2′,4,4′,5,6′-heksabromodifenyloeter)
Wartości orientacyjne:
BDE-28 (eter 2,4,4′-tribromodifenylu)
BDE-183 (eter 2,2′,3,4,4′,5′,6-heptabromodifenylu)
Grupa matryc: Ryby i owoce morza
Informacje prawne
ERM is a registered trademark of European Commission
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)