Kluczowe dokumenty
IRMM427
Pike-perch (PFASs in fish tissue)
IRMM®, certified reference material
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
agency
IRMM®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
JRC
Matryca
fish
Zastosowanie
PFAS testing
food and beverages
Format
matrix material
Komentarz do analizy
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
IRMM427.
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej. Wartości i szczegółowe informacje można znaleźć w certyfikacie
Zanieczyszczenia organiczne: Rozgałęziony sulfonian perfluorooktanu (br-PFOS), Liniowy sulfonian perfluorooktanu (L-PFOS), Sulfonamid perfluorooktanu (FOSA), Kwas perfluorodekanowy (PFDA), Kwas perfluorododekanowy, Perfluoroheksanosulfonian (PFHxS), Kwas perfluorononanowy, Kwas perfluorotetradekanowy (PFTeDA), Kwas perfluorotridekanowy (PFTrDA), Kwas perfluoroundekanowy, Całkowity sulfonian perfluorooktanu (tot-PFOS)
Matrix Group: Ryby i owoce morza
Informacje prawne
IRMM is a registered trademark of European Commission
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)