NIST1945
Organics in whale blubber
NIST® SRM® 1945
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 2 x 15 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
food and beverages
Opis ogólny
Niniejszy Standardowy Materiał Odniesienia (SRM) to zamrożony homogenat tranu wielorybiego przeznaczony do stosowania w ocenie metod analitycznych oznaczania wybranych kongenerów polichlorowanych bifenyli (PCB), pestycydów chlorowanych, kongenerów polibromowanego eteru difenylowego (PBDE) i kongenerów toksafenu. Jednostka SRM 1945 składa się z dwóch zakręcanych szklanych butelek, z których każda zawiera około 15 g zamrożonego homogenatu tłuszczu wielorybiego. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z COA i SDS.
SRM 1945_cert
SRM 1945_SDS
SRM 1945_cert
SRM 1945_SDS
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)