Kluczowe dokumenty
PHR1020
Glycerol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Glycerol, 1,2,3-Propanetriol, Glycerin
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Glycerin, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. G0400000
traceable to USP 1295607
gęstość pary
3.1 (vs air)
ciśnienie pary
<1 mmHg ( 20 °C)
rodzina API
glycerin
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
temp. samozapłonu
698 °F
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.474 (lit.)
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp
20 °C (lit.)
gęstość
1.25 g/mL (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
Klucz InChI
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Polecane produkty
Zastosowanie
produkt powiązany
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
99%; Glycerol, ≥99.5%; Tetraethylene glycol, 99%
Chromatograms
suitable for GCNasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.