Key Documents
VT000303
Salmonella enterica subsp. enterica serovar Enteritidis WDCM 00030 Vitroids™
80-130 CFU mean value range, certified reference material, suitable for microbiology, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
Salmonella enterica subsp. enterica serovar Enteritidis WDCM 00030 Vitroids™, Certified reference material, Microbiological standards, Salmonella WDCM 00030 Vitroids™
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
agency
ISO 17034
ISO/IEC 17025
Postać
disc (hydrosoluble)
solid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
opakowanie
package of 10 discs
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Zastosowanie
environmental
food and beverages
microbiology
temp. przechowywania
−20°C
przydatność
Salmonella enterica
Salmonella spp.
Opis ogólny
The technology allows long-term conservation and renders the organisms resistant to temperature changes. They are intended to be used as daily internal quality control organisms.
These microorganisms are certified according to ISO/IEC 17025 and produced under reproducible conditions compliant with ISO 17034 using authenticated strains from CECT®. These ready-to-use microbiological controls minimize the need for maintaining control strains in the test laboratory and guarantee the use of an authenticated control culture for every quality control test.
Vitroids™ are derived from a traceable culture obtained freeze-dried from CECT®.
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Ready-to-use at convenient CFU ranges
- No dilution required
- Quick rehydration in 10 minutes
- 2-3 years of shelf life in a standard -20 °C freezer
- Complete with a comprehensive certificate of analysis
- No maintenance of stock cultures
- No recovery time or pre-enrichment step is necessary
- Robust, efficient, and reliable
- Easy-to-use
- Cost-effective
Inne uwagi
Other cell culture collections:
- DSM 9898
- ATCC®13076
- NCTC 12694
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Salmonella pass through the entire food chain from animal feed, primary production, and into households or food-service establishments.
Salmonella przechodzi przez cały łańcuch żywnościowy, od paszy dla zwierząt, przez produkcję podstawową, aż do gospodarstw domowych lub zakładów gastronomicznych.
Powiązane treści
Poznaj certyfikowane mikrobiologiczne materiały referencyjne: VITROIDS™, krążki LENTICULE® firmy Millipore®. Idealne do testowania żywności, napojów i konopi indyjskich. Zamów już dziś.
Poznaj certyfikowane mikrobiologiczne materiały referencyjne: VITROIDS, krążki LENTICULE® firmy Supelco®. Idealne do testowania żywności, napojów i konopi indyjskich. Zamów już dziś.