Key Documents
CRM07832L
Salmonella Nottingham NCTC 7832 LENTICULE® discs
30-120 CFU, suitable for microbiology, certified reference material, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
S. Nottingham NCTC 7832 Lenticule® discs, Certified reference material, Microbiological standards
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
agency
ISO 17034
ISO/IEC 17025
Postać
disc (hydrosoluble)
solid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
opakowanie
pack of 10
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Zastosowanie
environmental
food and beverages
microbiology
temp. przechowywania
−20°C
przydatność
Salmonella nottingham
Salmonella spp.
Salmonella spp.
Opis ogólny
The technology allows long-term conservation and renders the organisms resistant to temperature changes. They are intended to be used as daily internal quality control organisms.
These microorganisms are certified according to ISO/IEC 17025 and produced under reproducible conditions compliant with ISO 17034 using authenticated strains from NCTC. These ready-to-use microbiological controls minimize the need for maintaining control strains in the test laboratory and guarantee the use of an authenticated control culture for every quality control test.
Lenticule® discs are prepared from a traceable culture obtained freeze-dried from the National Collection of Type Cultures (NCTC) or National Collection of Pathogenic Fungi (NCPF) and are manufactured by Sigma-Aldrich under license from UK Health Security Agency.
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Ready-to-use at convenient CFU ranges
- No dilution required
- Quick rehydration in 10 minutes
- At least 16-month shelf life in a standard -20 °C freezer
- Complete with a comprehensive certificate of analysis
- No maintenance of stock cultures
- No recovery time or pre-enrichment step is necessary
- Robust, efficient, and reliable
- Easy-to-use
- Cost-effective
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Powiązane treści
Poznaj certyfikowane mikrobiologiczne materiały referencyjne: VITROIDS™, krążki LENTICULE® firmy Millipore®. Idealne do testowania żywności, napojów i konopi indyjskich. Zamów już dziś.
Poznaj certyfikowane mikrobiologiczne materiały referencyjne: VITROIDS, krążki LENTICULE® firmy Supelco®. Idealne do testowania żywności, napojów i konopi indyjskich. Zamów już dziś.