Kluczowe dokumenty
CRM09001M
Escherichia coli NCTC 9001 Lenticule® discs
500-50000 CFU, suitable for microbiology, certified reference material, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
E. coli NCTC 9001 8841 dyski, Certyfikowany materiał referencyjny, Krążki Escherichia coli NCTC 9001 8841, Normy mikrobiologiczne
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
agency
ISO 17034
ISO/IEC 17025
Formularz
disc (hydrosoluble)
solid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
opakowanie
pack of 10
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
sustainability
Greener Alternative Product
Zastosowanie
environmental
food and beverages
microbiology
kategoria ekologicznej alternatywy
temp. przechowywania
−20°C
przydatność
Escherichia coli
Escherichia spp.
coliforms
Opis ogólny
Mikroorganizmy te są certyfikowane zgodnie z normą ISO/IEC 17025 i produkowane w powtarzalnych warunkach zgodnych z normą ISO 17034 przy użyciu uwierzytelnionych szczepów NCTC. Te gotowe do użycia kontrole mikrobiologiczne minimalizują potrzebę utrzymywania szczepów kontrolnych w laboratorium testowym i gwarantują uwierzytelnioną kulturę kontrolną dla każdego testu kontroli jakości.8841 krążki są przygotowywane z identyfikowalnej kultury uzyskanej w postaci liofilizowanej z National Collection of Type Cultures (NCTC) lub National Collection of Pathogenic Fungi (NCPF). Są one produkowane przez Sigma-Aldrich na licencji brytyjskiej Agencji Bezpieczeństwa Zdrowia.
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Gotowy do użycia w dogodnych zakresach CFU
- Nie wymaga rozcieńczania
- Szybkie nawodnienie w 10 minut
- Co najmniej 16-miesięczny okres przechowywania w standardowej zamrażarce -20 °C
- W komplecie z kompleksowym certyfikatem analizy
- Brak konieczności utrzymywania kultur podstawowych
- Nie jest wymagany czas regeneracji ani etap wstępnego wzbogacania
- Solidny, wydajny i niezawodny
- Łatwy w użyciu
- Opłacalność
Inne uwagi
Inne kolekcje kultur komórkowych:
DSM 30083
6398 11775
CECT 515
Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp do bazy danych BacDive i uzyskać więcej informacji na temat metabolizmu, genomu, pożywek wzrostowych i innych.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Powiązane treści
Poznaj certyfikowane mikrobiologiczne materiały referencyjne: VITROIDS™, krążki LENTICULE® firmy Millipore®. Idealne do testowania żywności, napojów i konopi indyjskich. Zamów już dziś.
Explore certified microbiological reference materials: VITROIDS™, LENTICULE® discs by Millipore®. Ideal for food, beverage, cannabis testing. Order today.
Poznaj certyfikowane mikrobiologiczne materiały referencyjne: VITROIDS, krążki LENTICULE® firmy Supelco®. Idealne do testowania żywności, napojów i konopi indyjskich. Zamów już dziś.
Explore certified microbiological reference materials: VITROIDS™, LENTICULE® discs by Millipore®. Ideal for food, beverage, cannabis testing. Order today.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CRM09001M-10EA | 4061833541661 |
CRM09001M-1VL | 4061834107934 |