Merck
RMF03255H
Millipore
Candida albicans NCPF 3255 Lenticule® discs
greener alternative
>100000 CFU, reference material, suitable for microbiology, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
Wzorce mikrobiologiczne, certyfikowany materiał odniesienia, krążki Candida NCPF 3255 8841
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.24
klasa czystości
reference material
Poziom jakości
agency
ISO 17034
ISO/IEC 17025
Formularz
disc (hydrosoluble)
solid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
opakowanie
package of 10 discs
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
sustainability
Greener Alternative Product
Zastosowanie
environmental
food and beverages
microbiology
kategoria ekologicznej alternatywy
temp. przechowywania
−20°C
przydatność
Candida albicans
Candida spp.
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych. Ten produkt został opracowany w ramach programu Design for Sustainability (DfS) i należy do jednej z naszych czterech kategorii ekologicznych alternatyw. Kliknij tutaj, aby wyświetlić jego kartę wyników DfS.
Krążki Candida albicans NCPF 3255 8841 to wzorce mikroorganizmów (mikrobiologiczne materiały referencyjne), które mogą być stosowane jako ilościowe i jakościowe organizmy kontrolne. Zawierają jednostki tworzące kolonie (CFU) w ilości ponad 100 000 CFU na krążek.
Technologia pozwala na długotrwałe przechowywanie i sprawia, że organizmy są odporne na zmiany temperatury. Są one przeznaczone do codziennego stosowania jako wewnętrzne organizmy kontroli jakości.
Mikroorganizmy te są produkowane w powtarzalnych warunkach przy użyciu uwierzytelnionych szczepów z NCPF. Te gotowe do użycia kontrole mikrobiologiczne minimalizują potrzebę utrzymywania szczepów kontrolnych w laboratorium testowym i gwarantują wykorzystanie uwierzytelnionej kultury kontrolnej do każdego testu kontroli jakości. Krążki
8841 są przygotowywane z identyfikowalnej kultury uzyskanej w postaci liofilizowanej z National Collection of Type Cultures (NCTC) lub National Collection of Pathogenic Fungi (NCPF) i są produkowane przez Sigma-Aldrich na licencji UK Health Security Agency.
Zastosowanie
Krążki Candida albicans NCPF 3255 8841 są stosowane jako szczepy referencyjne w rutynowej kontroli jakości żywności, napojów, wody i testów środowiskowych. Ponadto doskonale nadają się do stosowania w opracowywaniu i walidacji metod, jako kultury starterowe oraz do stosowania w badaniach naukowych i celach edukacyjnych. Candida albicans NCPF 3255/ WDCM 00055 jest stosowany w normie NF T 72-281 (Środki dezynfekujące. Metody powietrznej dezynfekcji powierzchni - Oznaczanie aktywności bakteriobójczej, grzybobójczej i sporobójczej (1986)).
Cechy i korzyści
  • Gotowy do użycia w dogodnych zakresach CFU
  • Nie wymaga rozcieńczania
  • Szybkie nawodnienie w 10 minut
  • Co najmniej 16 miesięcy trwałości w standardowej zamrażarce -20 °C
  • W komplecie z kompleksowym certyfikatem analizy
  • Brak konieczności utrzymywania kultur podstawowych
  • Nie jest wymagany czas odzyskiwania ani etap wstępnego wzbogacania
  • Solidny, wydajny i niezawodny
  • Łatwy w użyciu
  • Opłacalność
Inne uwagi
Pochodzenie szczepu: NCPF 3255
Inne kolekcje kultur komórkowych:
  • DSM 1665
  • 6398 2091
  • 9660 1392
Informacje prawne
Pochodzi od szczepu NCPF
ATCC is a registered trademark of American Type Culture Collection
CECT is a registered trademark of Universitat de Valencia
Lenticule is a registered trademark of The Secretary of State for Health (United Kingdom)
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)